Få mere at vide
SI Analytics TitroLine™ TL 7000-M2/20
Artikelnummer. 13446979 Shop alle SI Analytics produkter
Volumen (metrisk) prøve:
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13446979
Brand: SI Analytics 285220170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har den højeste sikkerhed til måling og kalibrering via trådløs sensorgenkendelse til ID-elektroder. SI Analytics™ TitroLine™ 7000 basisenhed model TL 7000-M2/20 har generelle titreringsegenskaber, men tilbyder forbedret performance.
  • Strålende TFT-display giver perfekt udlæsning selv fra siden
  • Intelligente udskiftelige enheder gemmer alle relevante reagens- og enhedsdata
  • Automatisk trådløs genkendelse af SCHOTT™-instrumenter
  • ID-elektroder garanterer nøjagtig kalibrering og måling
  • 3 USB- og 2 RS-232-porte giver mulighed for at forbinde f.eks. USB-tastaturer, USB-printere, USB-lagringsmedier, omrører, vægt, pc og andet
  • SI Analytics-instrumenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TitroLine 7000 basisenhed
Inkluderer Brun glasflaske til titrator, GL 45- og S 40-flaskeadapter, slanger, afdrypningsrør og titreringsspids. Med pH-kombinationselektrode IL-pHT-A120MF-DIN-N og buffersæt
Materiale Polypropylen
Model- TL 7000-M2/20
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Volumen (metrisk) prøve 20 mL
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (metrisk) 15.3 cm
Dybde (metrisk) 29.6 cm