Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500-turbidimeter
Brug dobbelte LED-lyskilder og drikkevands-/spildevandsmetoder, der er godkendt til USA Dette turbiditetsmeter tilbyder rapportering i henhold til EPA-reglerne.
13571.86 DKK
Tekniske data
Type Turbidimetere
Lyskilde LED, flere
Display Type LED
Automatisk områdevalg Ja
Oversigt Turbidimeter og kalibreringssæt
Se flere specifikationer
Advarsel:
Genbestil erstatningskalibreringsstandarder for AQ4500 (AC45ST) og erstatningshætteglas i en pakke med 12 (AC2T24). Der findes også et sæt med silikoneolie og klud (AC45S1).
Produkter 1
Artikelnummer Brand Oversigt Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Oversigt Pris Antal & tilgængelighed  
10550753
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
AQ4500
Turbidimeter og kalibreringssæt
13571.86 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Udnyt avancerede funktioner med Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500-turbidimeter, inklusive dobbelte lyskilder og drikkevands-/spildevandsmetoder godkendt til USA Rapportering i henhold til EPA-reglerne Hold trit med skiftende lovgivningsprotokoller og brug hvidt lys-LED til at overholde EPA 180.1-kravene eller infrarød (IR) LED til at overholde ISO 7027-kravene. Vælg mellem måletilstande, herunder EPA 180.1, ISO Nephelometric, ISO Absorbance, % transmittans, EBC og ASBC. Denne IP67-vandtætte måler registrerer 100 datapunkter og tilbyder en gennemsnitlig batterilevetid på 2.500 timers intermitterende brug.
Log data ind i den interne hukommelse, eller bestil AQ4CBL-kabel for at sende data til printeren eller downloade til en computer for nem lagring af tids- og datostemplede resultater.
  • US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356
  • Dobbelt kilde for at overholde EPA 180.1 og ISO 7027
  • Nefelometriske og ratiometriske målinger med autorangering
  • IP67-vandtæt bærbar turbidimeter
  • Aflæsninger fra 0 til op til 4000 NTU med et udvalg af enheder: NT, FTU, FNU, ASBC eller EBC
Inkluderer:
  • AQ4500 meter
  • Sæt med 5 USEPA godkendte primære kalibreringsstandarder
  • Syv hætteglas
  • Brugervejledning
  • Transporttaske
Genbestil erstatningskalibreringsstandarder for AQ4500 (AC45ST) og erstatningshætteglas i en pakke med 12 (AC2T24). Der findes også et sæt med silikoneolie og klud (AC45S1).
Tekniske data
Tekniske data
Turbidimetere
LED
Turbidimeter og kalibreringssæt
180.1
ISO 7027
LED, flere
Ja
2.500 timer
US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356.EPA 180.1 og ISO 7032
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500-turbidimeter