Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500-turbidimeter
Artikelnummer. 10550753
Skift visning
Type:
Turbidimetere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10550753 Turbidimetere Hver
1 options
Genbestil erstatningskalibreringsstandarder for AQ4500 (AC45ST) og erstatningshætteglas i en pakke med 12 (AC2T24). Der findes også et sæt med silikoneolie og klud (AC45S1).
Artikelnummer. 10550753 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AQ4500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14190.00 DKK
    13017.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1172.76 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Genbestil erstatningskalibreringsstandarder for AQ4500 (AC45ST) og erstatningshætteglas i en pakke med 12 (AC2T24). Der findes også et sæt med silikoneolie og klud (AC45S1).
Brug dobbelte LED-lyskilder og drikkevands-/spildevandsmetoder, der er godkendt til USA Dette turbiditetsmeter tilbyder rapportering i henhold til EPA-reglerne.
Udnyt avancerede funktioner med Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500-turbidimeter, inklusive dobbelte lyskilder og drikkevands-/spildevandsmetoder godkendt til USA Rapportering i henhold til EPA-reglerne Hold trit med skiftende lovgivningsprotokoller og brug hvidt lys-LED til at overholde EPA 180.1-kravene eller infrarød (IR) LED til at overholde ISO 7027-kravene. Vælg mellem måletilstande, herunder EPA 180.1, ISO Nephelometric, ISO Absorbance, % transmittans, EBC og ASBC. Denne IP67-vandtætte måler registrerer 100 datapunkter og tilbyder en gennemsnitlig batterilevetid på 2.500 timers intermitterende brug.
Log data ind i den interne hukommelse, eller bestil AQ4CBL-kabel for at sende data til printeren eller downloade til en computer for nem lagring af tids- og datostemplede resultater.
  • US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356
  • Dobbelt kilde for at overholde EPA 180.1 og ISO 7027
  • Nefelometriske og ratiometriske målinger med autorangering
  • IP67-vandtæt bærbar turbidimeter
  • Aflæsninger i området fra 0 til 4000 NTU med et udvalg af enheder: NT, FTU, FNU, ASBC eller EBC
Inkluderer:
  • AQ4500 meter
  • Sæt med 5 USEPA godkendte primære kalibreringsstandarder
  • Syv hætteglas
  • Brugervejledning
  • Transporttaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Turbidimetere
Lyskilde LED, flere
Display Type LED
Automatisk områdevalg Ja
Oversigt Turbiditetsmåler og kalibreringssæt
Batterilevetid 2.500 timer
EPA-godkendte metoder 180.1
Certificeringer/compliance US EPA-godkendelse til drikkevandsrapportering i henhold til 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, mandag den 3. august 2009. Regler og bestemmelser s. 38351-38356.EPA 180.1 og ISO 7032
ISO-accepterede metoder ISO 7027