Få mere at vide
Gibco™ Organoid Essentials Package, PeproTech®
Artikelnummer. 30244997 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30244997 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30244997 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. ORE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Organoid Essentials-pakken indeholder de nøglekomponenter, der kræves til udvikling af organoide modeller i cellekultur.
Organoid Essentials-pakken indeholder de nøglekomponenter, der kræves for udviklingen af organoidmodeller i cellekultur.
Pakken indeholder følgende fem hætteglas:
  • 10 μg Mus Wnt-3a (Kat. Nr. 315-20-10UG)
  • 100 μg Menneske Noggin (Kat. Nr. 120-10C-100UG)
  • 100 μg Human R-Spondin 1 (Kat. Nr. 120-38-100UG)
  • 100 μg menneskelig FGF-10 (Kat. Nr. 100-26-100UG)
  • 100 μg dyrefri menneskelig EGF (Kat. Nej. AF-100-15-100UG)
FGF-10 tilhører fibroblast growth factor (FGF)-familien. FGF-familiemedlemmer har brede mitogene og celleoverlevelsesaktiviteter og er involveret i en række biologiske processer, herunder embryonal udvikling, cellevækst, morfogenese, vævsreparation, tumorvækst og invasion. FGF-10 spiller en afgørende rolle i epitel-mesenkymale interaktioner, som er essentielle for udviklingen af forskellige organer.
EGF (epidermal vækstfaktor) udøver sin virkning ved at binde til EGF-receptoren, en 170 kDa proteinkinase. Aktivering af EGFR igangsætter forskellige cellulære veje som reaktion på giftige miljøstimuli eller på EGF-binding til receptoren. EGF fremmer den hurtige proliferation af epitelforløberceller, hvilket er essentielt for den indledende vækst og udvidelse af organoider.
R-Spondin-1 er medlem af R-spondin-familien og koder for et udskilt aktivatorprotein med to cysteinrige, furin-lignende domæner og ét thrombospondin type 1-domæne.
Wnt3a, som er en del af WNT-genfamilien, består af strukturelt beslægtede gener, der koder for udskilt signalproteiner. Disse proteiner er blevet impliceret i onkogenese og i flere udviklingsprocesser, herunder regulering af celle-skæbne og mønsterdannelse under embryogenese. Wnt-3A understøtter vækst og morfogenese af organoider ved at fremme proliferation og differentiering af forløberceller til forskellige celletyper og bidrager til udviklingen af komplekse vævsstrukturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Stamcelleudvidelsescytokinpakke
Mængde 1 hv.
Arter Menneske, Murine
Må kun benyttes til forskning.