Få mere at vide
Orexin 2 Receptor Agonist, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477586 100 mg 100mg
16463697 50 mg -
16440188 5 mg 5mg
16417728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19320
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orexin 2 Receptor Agonist
CAS 1796565-52-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H34N4O5S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.54 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC(C)=C1)NCCNC2=CC(NS(C3=C(OC)C=CC(C4=CC(C(N(C)C)=O)=CC=C4)=C3)(=O)=O)=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 586.7
Formel vægt 586.7
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation