Beskrivelse
OptiPRO™ SFM er et serumfrit, dyreoprindelsesfrit kulturmedium designet til vækst af flere nyreafledte cellelinjer, herunder MDBK, MDCK, PK-15 og VERO til virus- eller rekombinant proteinproduktion. Derudover OptiPRO™ har SFM med succes dyrket andre cellelinjer, såsom Hela, BHK-21 og COS-7. Gibco™ OptiPRO™ SFM funktioner:
- Serumfri, uden animalsk oprindelse, lavproteinformulering
- Direkte tilpasning for mange populære cellelinjer
Serumfri, uden animalsk oprindelse, lavproteinformulering
Gibco™ OptiPRO™ SFM er formuleret med en meget lav proteinkoncentration (< 10 μg/ml), hvilket gør det lettere at rense dit rekombinante protein.
Direkte tilpasning for mange populære cellelinjer
Gibco™ OptiPRO™ SFM er designet til vækst af nyreafledte cellelinjer som MDCK, MDBK, VERO og PK-15. Derudover OptiPRO™ har SFM med succes dyrket andre cellelinjer, såsom Hela, BHK-21 og COS-7, hvilket gør det muligt at vælge et enkelt medium til flere cellelinjer.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ OptiPRO™ SFM produceres på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Lavt proteinindhold, Serumfri |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.