Få mere at vide
Gibco™ OptiPRO™ SFM
Artikelnummer. 10569520 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10569520 100 ml 100ml
11530426 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569520 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12309050
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
OptiPRO™ SFM er et serumfrit, dyreoprindelsesfrit kulturmedium designet til vækst af flere nyreafledte cellelinjer, herunder MDBK, MDCK, PK-15 og VERO til produktion af virus eller rekombinant proteiner.
OptiPRO™ SFM er et serumfrit, dyreoprindelsesfrit kulturmedium designet til vækst af flere nyreafledte cellelinjer, herunder MDBK, MDCK, PK-15 og VERO til virus- eller rekombinant proteinproduktion. Derudover OptiPRO™ har SFM med succes dyrket andre cellelinjer, såsom Hela, BHK-21 og COS-7. Gibco™ OptiPRO™ SFM funktioner:
  • Serumfri, uden animalsk oprindelse, lavproteinformulering
  • Direkte tilpasning for mange populære cellelinjer
Serumfri, uden animalsk oprindelse, lavproteinformulering
Gibco™ OptiPRO™ SFM er formuleret med en meget lav proteinkoncentration (< 10 μg/ml), hvilket gør det lettere at rense dit rekombinante protein.
Direkte tilpasning for mange populære cellelinjer
Gibco™ OptiPRO™ SFM er designet til vækst af nyreafledte cellelinjer som MDCK, MDBK, VERO og PK-15. Derudover OptiPRO™ har SFM med succes dyrket andre cellelinjer, såsom Hela, BHK-21 og COS-7, hvilket gør det muligt at vælge et enkelt medium til flere cellelinjer.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ OptiPRO™ SFM produceres på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Lavt proteinindhold, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Serumfrit medium
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Thymidin, Hypoxanthin
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Flaske(r)
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2– 8 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Adhærent cellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.