Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012307 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12718152
Brand: Macherey-Nagel™ 726102.15
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (udstyr) Ideel til MS-detektorer, kan skylles med opløsningsmidler
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Optima™ 5 HT
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 380 °C til 400 °C
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 15 m
Mængde 1 hver