Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC
Brand: Macherey-Nagel™ 726024.10
2454.66 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
0.4 mm | |
0.1 mm | |
G1, G2, G38 | |
340 °C til 360 °C | |
10 m |
GC Kapillærsøjle | |
Optima™ 1 | |
Adskillelse af komponenter i henhold til kogepunktsanalyse | |
0,1μ m | |
1 hver |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillærsøjle for GC > ID: 0,1 mm; Længde: 10m; Filmtykkelse: 0,1um
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion