Få mere at vide
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 Kapillærsøjler til GC
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Beskrivelse
Polysiloxanfase med autoselektiv polaritet er ideel til MSD- og PND-detektorer i gaskromatografi.
- Mellem polær fase uden CN-grupper er unik fra Macherey-Nagel. —Ingen lignende faser
- Analytter bestemmer fasens polaritet, et sted mellem det upolære OPTIMA™ 5 til midtpolen OPTIMA™ 1701
- Hver kolonne er individuelt testet og forsynet med testcertifikat
- Maksimale temperaturer:
- For søjler med 0,–1 0,32 mm °ID: 340 C for isotermiske °operationer, 360 C for korte isotermer i et temperaturprogram
- For søjler med 0,53 mm ID: °320 C for isotermiske operationer, °340 C for korte isotermer i et temperaturprogram
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Ideel til MSD- og PND-detektorer |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Stationær fase | Optima™ d-3 |
| USP type | G49 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 340 °C til 360 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Vis mere |