Få mere at vide
Sartorius Optifit Ikke-filtrerede pipettespidser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13127274 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
13127274 200μ l Pakke med 960
1 options
Artikelnummer. 13127274 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 790200
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sikre perfekt pasform og tætte tætninger på Sartorius pipetter for maksimal pipetteringsnøjagtighed og reproducerbarhed. Sartorius Optifit Ikke-filtrerede pipettespidser inkluderer farvekodet emballage for nemt at koordinere med den relevante Sartorius pipette.
Sørg for perfekt pasform og tæt forsegling Sartorius pipette for maksimal pipetteringsnøjagtighed og reproducerbarhed. Farvekoden på spidsbakkerne gør det nemt for dig at finde den matchende farvekodede Sartorius pipette.
  • Fremstillet i en ISO 8 certificeret renrumsmiljø.
  • Materiale brugt i spidser, bakker og stativer (polypropylen) er 100 % genanvendeligt
  • Fuldt autoklaverbar (121º , 20 min) stativer kan genbruges med Refill Tips
  • Lufttæt plastikindpakning for maksimal renhed - indpakning er almindeligt affald
  • Flip-top kasser kan nemt åbnes og lukkes med en enkelt hånd
  • Farvekodning af spidsbakkerne gør det nemt at matche med en passende pipette
  • RNase, DNase og endotoksinfri certificeret efter lotnummer.
  • Nye stativetiketter angiver spidsvolumen, spidstype og lotnummer.
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2.007 tommer.
Længde (metrisk) 5.1cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Steriliseringsmetode Autoklaver ved 121 °C
Format Stativ
Tip stil Standard
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Gul
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej
Produktlinje Optifit