Få mere at vide
Gibco™ Opti-MEM™ I Reduceret Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement
Artikelnummer. 12559099 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12559099 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12559099 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 51985034
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ I medium anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan bruges med en række forskellige suspensions- og adhærente pattedyrceller, herunder Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række af Opti-MEM™ I modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Denne Opti-MEM™ I er ændret som følger:.
Med:GlutaMAX™ , Phenol Rød.
Den komplette formulering er fortrolig. For mere information, kontakt venligst teknisk service.
Bruger Opti-MEM™ I medium .
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et unikt medium, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %. Opti-MEM™ I medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 og HEK
Celletype Primære fibroblaster
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype Opti-MEM jeg
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco, GlutaMAX, Opti-MEM
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Ambient
Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.