Beskrivelse
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtal bovint serum-tilskud med mindst 50 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ I-medium anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, såsom Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan bruges med forskellige suspensions- og adhærente pattedyrsceller, herunder Sp2, AE-1, CHO BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række I-modifikationer Opti-MEM™ til en række cellekulturapplikationer.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ I medium anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan bruges med en række forskellige suspensions- og adhærente pattedyrceller, herunder Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række af Opti-MEM™ I modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Denne Opti-MEM™ I er ændret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Den komplette formulering er fortrolig. For mere information, kontakt venligst teknisk service.
Bruger Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et unikt medium, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %. Opti-MEM™ I medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på et cGMP-kompatibelt anlæg. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 og HEK |
| Celletype | Primære fibroblaster |
| Klassifikation | Menneskelig oprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Opti-MEM jeg |
| Serum niveau | Reduced Serum |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.