Få mere at vide
Tocris Bioscience™ OPC 21268
Beskrivelse
Nonpeptide vasopressin V1 receptor antagonist. Displays greater affinity for rat V1 than human V1 (Ki values are 25 and 8800 nM respectively). Exhibits 1000-fold selectivity for V1 receptors over V2 receptors. Orally active.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OPC 21268 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 449.54 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.551 |