Få mere at vide
Onvansertib, MedChemExpress
Beskrivelse
NMS-1286937 is a potent, selective and orally available PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Onvansertib |
| CAS | 1034616-18-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H27F3N8O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NMS-1286937 NMS-P937 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 21 mg/mL (39.44 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(C1=NN(CCO)C2=C1CCC3=CN=C(NC4=CC(N5CCN(C)CC5)=CC=C4OC(F)(F)F)N=C23)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.52 |
| Vis mere |