missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ONO-AE3-208, MedChemExpress
Beskrivelse
ONO-AE3-208 is a selective and orally active EP4 receptor antagonist with a Ki of 1.3 nM. ONO-AE3-208 shows less potently affects EP3, FP, and TP receptors (Ki of 30 nM, 790 nM, and 2400 nM, respectively). ONO-AE3-208 suppresses cell invasion, migration, and metastasis of prostate cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ONO-AE3-208 |
| CAS | 402473-54-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H21FN2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AE 3-208 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C(NC(C(C2=C3C=CC=CC3=C(F)C=C2)C)=O)=C1)CCCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.43 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?