Få mere at vide
ONO-8590580, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467417
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467417 5 mg -
16453206 25 mg -
16430997 50 mg 50mg
16424708 10 mg -
16405536 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467417 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112788
MedChemExpress ONO-8590580 is a GABAA α5 negative allosteric modulator.
ONO-8590580 is a GABAA α5 negative allosteric modulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ONO-8590580
CAS 1802661-73-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21FN6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (166.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1C=C(C2=CN=C(NC3=C(F)C(C)=C4N=CN(CC5CC5)C4=C3)C=C2)N=C1
Molekylvægt (g/mol) 376.43
Formel vægt 376.43
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation