Få mere at vide
ONO-7300243, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16475937 5 mg 5mg
16463208 10 mg 10mg
16459756 50 mg -
16442676 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100882
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ONO-7300243
CAS 638132-34-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H31NO5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 461.55
Formel vægt 461.55
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation