Få mere at vide
ONO-4059 analog, MedChemExpress
Beskrivelse
ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ONO-4059 analog |
| CAS | 1351635-67-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H24N6O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.53 mM) |
| SMIL | O=C1N([C@H]2CCCN(C(C=C)=O)C2)C3=NC=NC(N)=C3N1C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.5 |
| Formel vægt | 456.5 |
| Vis mere |