Få mere at vide
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Kompensationsperler
Kugleformede partikler, der kan farves med individuelle fluorokrom-konjugerede antistoffer til brug som ensfarvede kompensationskontroller. OneComp eBeads reagerer med antistoffer af mus-, rotte- og hamsteroprindelse og er immunoglobulin-letkæde-uafhængige. 1 dråbe (50 μL)/test
1158.00 DKK - 2230.00 DKK
Tekniske data
Produktlinje eBeads™
Produkttype Kompensationsperler
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Se flere specifikationer
Advarsel:
Indeholder natriumazid
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15516296
Dokumentvisning
Invitrogen™
01-1111-41
25 prøver
1158.00 DKK
25 tests
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15242448
Dokumentvisning
Invitrogen™
01-1111-42
100 tests
2230.00 DKK
100 tests
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Hver dråbe perler indeholder både en positiv population, der vil fange ethvert muse-, rotte- eller hamsterantistof, og en negativ population, der ikke vil reagere med antistof
  • Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarvekompensationskontroller i flerfarvede flowcytometrieksperimenter
  • Krydsreagerer på nogle antistoffer af kaninoprindelse, men er ikke blevet grundigt testet for denne reaktivitet
  • Designet til brug i kompensation med alle fluorokromer exciteret af blå (488 nm), grøn (532 nm), gul-grøn (561 nm) og rød (633 til 635 nm) lasere
  • Kompatibel med eFluor™ 450, men er ikke optimeret til kompensation af andre fluorokromer exciteret af en violet (405nm) laser
Tekniske data
Tekniske data
eBeads™
Kompensationsperler
Flowcytometre
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Kompensationsperler