Få mere at vide
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Kompensationsperler
Artikelnummer. 15242448
Skift visning
Mængde:
100 tests
25 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15242448 100 tests 100 tests
15516296 25 prøver 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Indeholder natriumazid
Artikelnummer. 15242448 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 01111142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 DKK
    1694.65 DKK / 100 tests
    Spare 565.35 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder natriumazid
Kugleformede partikler, der kan farves med individuelle fluorokrom-konjugerede antistoffer til brug som ensfarvede kompensationskontroller. OneComp eBeads reagerer med antistoffer af mus-, rotte- og hamsteroprindelse og er immunoglobulin-letkæde-uafhængige. 1 dråbe (50 μL)/test
  • Hver dråbe perler indeholder både en positiv population, der vil fange ethvert muse-, rotte- eller hamsterantistof, og en negativ population, der ikke vil reagere med antistof
  • Denne bimodale fordeling kan bruges til enkeltfarvekompensationskontroller i flerfarvede flowcytometrieksperimenter
  • Krydsreagerer på nogle antistoffer af kaninoprindelse, men er ikke blevet grundigt testet for denne reaktivitet
  • Designet til brug i kompensation med alle fluorokromer exciteret af blå (488 nm), grøn (532 nm), gul-grøn (561 nm) og rød (633 til 635 nm) lasere
  • Kompatibel med eFluor™ 450, men er ikke optimeret til kompensation af andre fluorokromer exciteret af en violet (405nm) laser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Antal prøver 100 prøver
Mængde 100 tests
Produktlinje eBeads
Produkttype Kompensationsperler