Få mere at vide
Gibco™ OncoPro™ Tumoroid Culture Medium Kit
Artikelnummer. 17802897 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17802897 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 17802897 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5701201
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit er et brugervenligt kultursystem, der er optimeret til udvinding og udvidelse af patientafledte tumorlinjer.
Gibco OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit er et brugervenligt kultursystem, der er optimeret til udvidelse af patientafledte tumoroidlinjer. Tumoroider (også kaldet kræftorganoider eller tumororganoider) er kendt for at have komplekse dyrkningskrav, som kan være udfordrende. OncoPro Medium forenkler tumoroidkultur for at gøre fysiologisk relevante kræftmodeller mere tilgængelige.
Funktioner inkluderer:
  • Optimeret formulering til patientafledt tumoroidkultur
  • Strømlinet medieforberedelse, dyrkningsmetoder og støtte
  • Fleksibel anvendelse til flere kræftindikationer og efterfølgende analyser
Optimeret ydeevne
OncoPro Tumoroid Culture Medium er et nyt, serumfrit mediesystem, der specifikt er udviklet til patientafledt kræftcelleudvidelse. Over 40 tilstande blev testet under udviklingen for at identificere kombinationen af basalmedium, kosttilskud og vækstfaktorer, der bedst understøtter langtidsopretholdelse af donorspecifikke egenskaber, herunder mutationsprofiler og genekspressionsmønstre. Fraværet af Wnt-3A, R-spondin, Noggin og små molekylære hæmmere gør OncoPro mediet velegnet til komplekse biologiske studier og screeningsapplikationer. Samtidig hjælper vores strenge ISO 13485- og cGMP-kvalitetsstandarder med at sikre, at dette færdige mediesystem sikrer konsistens og reproducerbarhed.
Strømlinet adoption
Dette alsidige mediesystem inkluderer et firekomponent-sæt, der kan tilpasses forskellige kræftindikationer ved tilsætning af vævsspecifikke vækstfaktorer. En innovativ suspensionskulturmetode eliminerer behovet for manuel celleindlejring i basalmembranekstraktdomer og hjælper med at give en omkostningseffektiv og mindre arbejdskrævende mulighed for rutinemæssig tumorodling. OncoPro mediet er bredt kompatibelt med forskellige udgangsmaterialer, herunder dissocierede tumorceller (DTC'er), patientafledte xenograftorganoider (PDXO'er) og tumoroidlinjer afledt i andre mediesystemer. Omfattende ressourcer og støtte er tilgængelige for at sikre en ubesværet adoption.
Tilpasningsdygtig anvendelse
OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit er et fleksibelt system designet til at imødekomme komplekse forskningsbehov for langvarig vækst af tumoroide cellelinjer og imødekommer flere kræftindikationer (kolorektal, lunge, bugspytkirtel, hoved og hals, endometrie, bryst) ved hjælp af et enkelt mediekit. Andre epitelkræftindikationer kan også understøttes. Sættets skalerbare og automatiseringsvenlige affjedringsarbejdsgang muliggør glidende overgange til nedstrøms forskningsapplikationer, herunder traditionelle 2D-analyser, forskellige karakteriseringsteknikker og avanceret cellebaseret modellering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Kræft, Tumoroider, Kræftorganoider
Klassifikation Serumfri, Animalsk oprindelse, cGMP, Menneskelig oprindelse
Form Væske
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Bovint serumalbumin (BSA)
Mængde 1 sæt
Kultur Type Pattedyrcellekultur, Suspensionscellekultur, 3D cellekultur