Få mere at vide
Onalespib, MedChemExpress
Beskrivelse
Onalespib (AT13387) is a long-acting second-generation Hsp90 inhibitor with a Kd of 0.71 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Onalespib |
| CAS | 912999-49-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H31N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AT13387 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | OC1=CC(O)=C(C(C)C)C=C1C(N2CC(C=CC(CN3CCN(C)CC3)=C4)=C4C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.52 |
| Vis mere |