Få mere at vide
Omecamtiv mecarbil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476416 100 mg
16458617 5 mg
16402147 50 mg
16475998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14233
MedChemExpress Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omecamtiv mecarbil
CAS 873697-71-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24FN5O3
Mængde 100 mg
Synonym CK-1827452
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(N1CCN(CC1)CC2=C(C(NC(NC3=CC=C(N=C3)C)=O)=CC=C2)F)OC
Molekylvægt (g/mol) 401.43
Formel vægt 401.43
Procent renhed 96.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation