missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Omarigliptin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486948
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486948 10 mg
16480266 2 mg
16477026 100 mg
16463007 50 mg
16429497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15981

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Omarigliptin(MK-3102) is a potent, selective and long-acting DPP-4 inhibitor with IC50 of 1.6 nM; highly selective over all proteases tested (IC50 > 67 (mu)M).

Omarigliptin(MK-3102) is a potent, selective and long-acting DPP-4 inhibitor with IC50 of 1.6 nM

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Omarigliptin
CAS 1226781-44-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20F2N4O3S
Mængde 10 mg
Synonym MK-3102
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (125.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H]1[C@@H](C2=CC(F)=CC=C2F)OC[C@H](N3CC4=NN(S(=O)(C)=O)C=C4C3)C1
Molekylvægt (g/mol) 398.43
Formel vægt 398.43
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.