Få mere at vide
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Mængde:
10 mg
Beskrivelse
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olopatadine hydrochloride |
| CAS | 140462-76-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H24ClNO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | ALO4943A KW4679 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.87 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.