Få mere at vide
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484357
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484357 50 mg
16418488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484357 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0426A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24ClNO3
Mængde 50 mg
Synonym ALO4943A KW4679
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Molekylvægt (g/mol) 373.87
Formel vægt 373.87
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation