Få mere at vide
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418488
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. 16418488
Brand: Medchem Express HYB0426A10mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24ClNO3
Mængde 10 mg
Synonym ALO4943A KW4679
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Molekylvægt (g/mol) 373.87
Formel vægt 373.87
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.