Få mere at vide
Olmutinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477868
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477868 10 mg
16453817 50 mg
16437686 100 mg
16421296 200 mg
16410338 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477868 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19730
MedChemExpress Olmutinib (HM61713; BI-1482694) is an orally active and irreversible third EGFR tyrosine kinase inhibitor that binds to a cysteine residue near the kinase domain. Olmutinib is used for NSCLC.
Olmutinib (HM61713
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olmutinib
CAS 1353550-13-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H26N6O2S
Mængde 10 mg
Synonym HM61713, BI 1482694
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (90.43 mM)
SMIL C=CC(NC1=CC=CC(OC2=C3C(C=CS3)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=N2)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 486.59
Formel vægt 486.59
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.