Få mere at vide
Oleyl alkohol, tech. 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459156
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459156 500 g 500g
11449156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18018.36
 Begrænset vare
På lager
Oleylalkohol bruges til blødgøring og smøring af tekstilstoffer og til fremstilling af carbonpapir, stencilpapir og trykfarve. Det finder anvendelse i kosmetiske produkter, nemlig hudcremer og lotioner som fortykningsmiddel, hårbalsam og hårbelægningshampooer. Det bruges som et antiskummiddel og skæresmøremiddel, som forløberen for fremstillingen af dets svovlsyreesterderivater, som bruges i vaske- og befugtningsmidler. Det spiller en afgørende rolle i forskellige formuleringer til lægemiddellevering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oleylalkohol bruges til blødgøring og smøring af tekstilstoffer og til fremstilling af carbonpapir, stencilpapir og trykfarve. Det finder anvendelse i kosmetiske produkter, nemlig hudcremer og lotioner som fortykningsmiddel, hårbalsam og hårbelægningshampooer. Det bruges som et antiskummiddel og skæresmøremiddel, som forløberen for fremstillingen af dets svovlsyreesterderivater, som bruges i vaske- og befugtningsmidler. Det spiller en afgørende rolle i forskellige formuleringer til lægemiddellevering.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-28-2
Molekylær formel C18H36O
Molekylvægt (g/mol) 268.49
MDL nummer MFCD00002993
InChI nøgle ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC navn (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleyl alcohol
Smeltepunkt ∽6 °C
Tæthed 0.849
Kogepunkt 206 °C til 207 °C (13 mm)
Flammepunkt 180 °C (356 °F)
Analyseprocentområde 0.85
Brydningsindeks 1.46
Mængde 500 g
Beilstein 1723962
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og æter. Let blandet med kulstoftetrachlorid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 268.48
Grad Teknisk
Fysisk form Væske