Få mere at vide
Oleyl alkohol, tech. 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Oleylalkohol bruges til blødgøring og smøring af tekstilstoffer og til fremstilling af carbonpapir, stencilpapir og trykfarve. Det finder anvendelse i kosmetiske produkter, nemlig hudcremer og lotioner som fortykningsmiddel, hårbalsam og hårbelægningshampooer. Det bruges som et antiskummiddel og skæresmøremiddel, som forløberen for fremstillingen af dets svovlsyreesterderivater, som bruges i vaske- og befugtningsmidler. Det spiller en afgørende rolle i forskellige formuleringer til lægemiddellevering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oleylalkohol bruges til blødgøring og smøring af tekstilstoffer og til fremstilling af carbonpapir, stencilpapir og trykfarve. Det finder anvendelse i kosmetiske produkter, nemlig hudcremer og lotioner som fortykningsmiddel, hårbalsam og hårbelægningshampooer. Det bruges som et antiskummiddel og skæresmøremiddel, som forløberen for fremstillingen af dets svovlsyreesterderivater, som bruges i vaske- og befugtningsmidler. Det spiller en afgørende rolle i forskellige formuleringer til lægemiddellevering.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oleyl alcohol |
| Smeltepunkt | ∽6°C |
| Tæthed | 0.849 |
| Kogepunkt | 206°C to 207°C (13 mm) |
| Flammepunkt | 180°C (356°F) |
| Analyseprocentområde | 0.85 |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1723962 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
| Vis mere |