Få mere at vide
Oleylalkohol, ca. 60%, teknisk
Artikelnummer. 10091400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metaltromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091400 1 L Glasflaske 1 L
10360114 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10419250 25 L Metaltromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129530010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-28-2
Molekylær formel C18H36O
Molekylvægt (g/mol) 268.49
MDL nummer MFCD00002993
InChI nøgle ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC navn (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleyl alcohol
Smeltepunkt 5.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 207.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 170°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 60% Typical (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Brydningsindeks 1.4590 to 1.4640
Mængde 1 L
Beilstein 01, 453
Merck Index 15, 6924
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Formel vægt 268.47
Procent renhed ca. 60%
Grad Teknisk
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.