Få mere at vide
Oleyl alkohol, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499291 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499291 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11499291 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215599691
Kemiske identifikatorer
CAS 143-28-2
Molekylær formel C18H36O
Molekylvægt (g/mol) 268.49
MDL nummer MFCD00002993
InChI nøgle ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC navn (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleyl Alcohol
Farve Farveløs
Tæthed 0.85g/mL
Analyseprocentområde Approx. 99%
Mængde 1 g
Formel vægt 268.49
Fysisk form Væske