Få mere at vide
Oleylalkohol, 99+%
Artikelnummer. 15486277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486277 1 g 1g
15496277 5 g 5g
15406287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33475.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268,49 g/mol
Oleylalkohol bruges til blødgøring og smøring af tekstilstoffer, til fremstilling af carbonpapir, stencilpapir og trykfarve. Det finder anvendelse i kosmetiske produkter, nemlig hudcremer, lotioner som fortykningsmiddel og i hårbalsam og hårbelægningshampooer. Det bruges som et antiskummiddel og skæresmøremiddel, som forløberen for fremstillingen af dets svovlsyreesterderivater, som bruges i vaske- og befugtningsmidler. Det spiller en afgørende rolle i forskellige formuleringer til lægemiddellevering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oleylalkohol bruges til blødgøring og smøring af tekstilstoffer, til fremstilling af carbonpapir, stencilpapir og trykfarve. Det finder anvendelse i kosmetiske produkter, nemlig hudcremer, lotioner som fortykningsmiddel og i hårbalsam og hårbelægningshampooer. Det bruges som et antiskummiddel og skæresmøremiddel, som forløberen for fremstillingen af dets svovlsyreesterderivater, som bruges i vaske- og befugtningsmidler. Det spiller en afgørende rolle i forskellige formuleringer til lægemiddellevering.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-28-2
Molekylær formel C18H36O
Molekylvægt (g/mol) 268.49
MDL nummer MFCD00002993
InChI nøgle ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC navn (Z)-octadec-9-en-1-ol
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleyl alcohol
Smeltepunkt ∼6°C
Tæthed 0.849
Kogepunkt 206°C to 207°C (13 mmHg)
Flammepunkt 180°C (356°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 1 g
Beilstein 1723962
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vægt 268.48
Procent renhed ≥99%