missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Olcegepant hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Olcegepant hydrochloride (BIBN-4096 hydrochloride) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and with a Ki of 14.4 pM for human CGRP.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olcegepant hydrochloride |
| CAS | 586368-06-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H47Br2N9O5.HCl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BIBN-4096 hydrochloride BIBN4096BS hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (110.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 66.66 mg/mL (73.57 mM) |
| SMIL | O=C1N(CC2=C(N1)C=CC=C2)C3CCN(C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N4CCN(C5=CC=NC=C5)CC4)=O)CCCCN)=O)CC6=CC(Br)=C(C(Br)=C6)O)=O)CC3.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 906.11 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?