Få mere at vide
Olaparib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474656
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474656 100 mg
16410819 1 g
16450936 200 mg
16431536 500 mg
16449956 50 mg
16423468 10 mg
16450056 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16474656 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10162
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Olaparib (AZD2281; KU0059436) is a potent and orally active PARP inhibitor with IC50s of 5 and 1 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Olaparib is an autophagy and mitophagy activator.
Olaparib (AZD2281
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olaparib
CAS 763113-22-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H23FN4O3
Mængde 100 mg
Synonym AZD2281 KU0059436
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (230.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (115.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.12 mg/mL (7.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(C1=CC(CC(C2=C3C=CC=C2)=NNC3=O)=CC=C1F)N4CCN(C(C5CC5)=O)CC4
Molekylvægt (g/mol) 434.46
Formel vægt 434.46
Procent renhed 96.56%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death