Få mere at vide
Olaparib, MedChemExpress
Beskrivelse
Olaparib (AZD2281
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olaparib |
| CAS | 763113-22-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H23FN4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | AZD2281 KU0059436 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (230.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (115.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.12 mg/mL (7.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(C1=CC(CC(C2=C3C=CC=C2)=NNC3=O)=CC=C1F)N4CCN(C(C5CC5)=O)CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.46 |
| Vis mere |