Få mere at vide
Olafertinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Olafertinib is a third-generation EGFR TKI, with GI50 values of 5 nM (EGFR L858R/T790M), 10 nM (EGFR del19) and 689 nM (EGFR WT), respectively. Olafertinib has the potential for NSCLC research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olafertinib |
| CAS | 1660963-42-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H28F2N6O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (235.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCCN1CCN(C2=C(F)C(F)=C(NC3=NC=C4C(C(C5=CC(NC(C=C)=O)=CC=C5)=CC=C4)=N3)C=C2)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 530.57 |
| Formel vægt | 530.57 |
| Vis mere |