Få mere at vide
OF-1, MedChemExpress
Beskrivelse
OF-1 is a potent pan-BRPF bromodomain (BRD) inhibitor, with IC50 values of 270 nM, 1.2 μM for TRIM24 and BRPF1B, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OF-1 |
| CAS | 919973-83-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H18BrN3O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 13 mg/mL (29.52 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(Br)C=C1C)(NC2=C(OC)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.31 |
| Formel vægt | 440.31 |
| Vis mere |