Få mere at vide
Odanacatib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455747
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455747 5 mg -
16454316 100 mg -
16453008 10 mg -
16449576 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16455747 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100425mg
MedChemExpress Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Odanacatib
CAS 603139-19-1
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H27F4N3O3S
Mængde 5 mg
Synonym MK-0822
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (47.57 mM)
SMIL N#CC1(NC([C@@H](N[C@H](C(F)(F)F)C2=CC=C(C3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3)C=C2)CC(C)(F)C)=O)CC1
Molekylvægt (g/mol) 525.56
Formel vægt 525.56
Procent renhed 99.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism