Få mere at vide
Implen OD600™ Fotometer, EU-stik
Artikelnummer. 30093037 Shop alle Implen produkter
Skift visning
Produkttype:
Bærbart fotometer
Artikelnummer. Produkttype
30093037 Bærbart fotometer
1 options
Artikelnummer. 30093037 Leverandør Implen Leverandørnr. Implen OD600EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11687.72 DKK
    10578.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 1109.20 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Mål celletæthed og turbiditet, hurtigt og præcist med den lette, bærbare Implen OD600 instrument. Ingen prøvefortynding påkrævet på grund af stort dynamisk detektionsområde. Der kræves ingen adaptere som Implen OD600 prøveholderdesign, der er kompatibelt med de fleste rør og kuvetter.
  • Brugervenlig grænseflade med forprogrammeret, intuitiv OD600 og McFarland Applications.
  • Stort dynamisk detektionsområde (fotometrisk område: 0– 4A), ingen fortynding påkrævet.
  • Stand-alone, let (vejer kun 0,6 kg) og bærbar enhed med handskekompatibel 3.5; Touchscreen display.
  • Lille fodaftryk, der kun måler 140 mm x 110 mm x 70 mm.
  • LIMS integration mulig gennem Rest API Push Service.
  • Dataeksport i .xls- og .csv-format (eller JSON for LIMS integration).
  • 4 GB datalagring.
  • Hurtig og nem dataeksport via USB havn.
  • Genopladeligt batteri giver mulighed for 8 timers kontinuerlig brug
  • Leveres med EU strømforsyning.
Tekniske data
Produkttype Bærbart fotometer
Display Type LCD
Til brug med (applikation) Kvantificering af bakterier
Spænding 5 V