Få mere at vide
Implen OD600™ 24 måneders garantiforlængelse
Shop alle Implen produkter
Varighed:
4 år
Description
- Forlængelse af garanti for Implen OD600 med 24 måneder i i alt 48 måneder
Spécification
Spécification
| Varighed | 4 år |
| Til brug med (udstyr) | Implen OD600 |
| Garanti og servicetilbud | Udvidet garanti |
| Produkttype | Udvidet garanti |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu