Få mere at vide
Implen OD600™ 12 måneders garantiforlængelse
Artikelnummer. 30093034 Shop alle Implen produkter
Varighed:
3 år
Artikelnummer. 30093034
Brand: Implen Implen OD600W12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
12 måneders garanti forlængelse for Implen OD600 .
  • Forlængelse af garanti for Implen OD600 med 12 måneder i i alt 36 måneder
Tekniske data
Varighed 3 år
Til brug med (udstyr) Implen OD600
Garanti og servicetilbud Udvidet garanti
Produkttype Garanti forlængelse