Få mere at vide
Octylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 111-86-4 |
| Smeltepunkt | -1°C |
| Tæthed | 0.78 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 178°C to 179°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)7NH2 |
| MDL nummer | MFCD00008247 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Octylamine, 1-Aminooctane, Caprylamine, Octylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.24 |
| Grad | Research |