Få mere at vide
Octyl aldehyd, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285220 100 mL Glasflaske 100ml
10725231 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129481000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-13-0 | C8H16O | 128.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-13-0
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00007029
InChI nøgle NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
PubChem CID 454
ChEBI CHEBI:17935
IUPAC navn oktanal
SMIL CCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl aldehyde
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 12.0°C to 15.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8210g/mL
Kogepunkt 171.0°C
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6CHO
Brydningsindeks 1.4170 to 1.4200
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 704
Merck Index 15, 1768
Specifik vægtfylde 0.821
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and mineral oil, insoluble in glycerol
Formel vægt 128.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octyl aldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.