missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octanoyl L-Carnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30423447
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423447 1 g
30410588 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2380051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54377-02-5
Molekylær formel C15H30ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 323.86
Synonym (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium Chloride
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-octanoyloxypropyl]-trimethylazanium;chloride
SMIL O=C(O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(O)=O)CCCCCCC.[Cl-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octanoyl L-Carnitine Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1
Formel vægt 323.1863
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.