CAS RN 54377-02-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Octanoyl L-Carnitine Chloride, TRC
CAS: 54377-02-5 Molekylær formel: C15H30ClNO4 Molekylvægt (g/mol): 323.86 Synonym: (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium Chloride IUPAC navn: [(2R)-3-carboxy-2-octanoyloxypropyl]-trimethylazanium;chloride SMIL: O=C(O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(O)=O)CCCCCCC.[Cl-]