Få mere at vide
Oktanofenon, 99+%
Artikelnummer. 10671063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10671063 5 g Glasflaske 5g
10207320 25 g Glasflaske 25g
10085953 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 279360050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1674-37-9
Molekylær formel C14H20O
Molekylvægt (g/mol) 204.31
MDL nummer MFCD00003554
InChI nøgle UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
IUPAC navn 1-phenyloctan-1-on
SMIL CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octanophenone
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.93g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO(CH2)6CH3
Brydningsindeks 1,5024 til 1,5054 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 204.31
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske