Få mere at vide
Oktanofenon, 98%
Beskrivelse
Octanophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Octanophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i varm ethanol, acetone, toluen og andre almindelige organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanophenone |
| Smeltepunkt | 22 °C til 24 °C |
| Tæthed | 0.938 |
| Kogepunkt | 285 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.504 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1868534 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm ethanol, acetone, toluen og andre almindelige organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 204.31 |
| Vis mere |