Få mere at vide
Octanophenon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420244
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420244 5 g 5g
11430244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13652.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
Octanophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Octanophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i varm ethanol, acetone, toluen og andre almindelige organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1674-37-9
Molekylær formel C14H20O
Molekylvægt (g/mol) 204.31
MDL nummer MFCD00003554
InChI nøgle UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
IUPAC navn 1-phenyloctan-1-on
SMIL CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octanophenone
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Tæthed 0.938
Kogepunkt 285°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 5 g
Beilstein 1868534
Opløselighedsinformation Soluble in hot ethanol,acetone,toluene and other common organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 204.31
Procent renhed 98%